Läs mer
Ethyl 3-nitrobenzoate, 98+%
Produktkod. 11483334
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483334 25 g 25g
11493334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10626.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-98-4
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.174
MDL-nummer MFCD00014702
InChI-nyckel MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
PubChem CID 69261
IUPAC-namn etyl-3-nitrobensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-nitrobenzoate
Smältpunkt 40°C to 43°C
Kokpunkt 297°C to 298°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1912880
Merck Index 14,3832
Formel vikt 195.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.