missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 3-oxo-2-Phenylpropanoate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-oxo-2-Phenylpropanoate |
| CAS | 17838-69-6 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ipratropium Bromide Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-oxo-2-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?