Läs mer
Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate |
| CAS | 157766-27-3 |
| Molekylformel | C11H9F3O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O3/c1-2-17-9(16)5-8(15)6-3-4-7(12)11(14)10(6)13/h3-4H,2,5H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | ethyl 3-oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.18 |
| Formel vikt | 246.0504 |