Läs mer
Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30999777
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30999777 5 g 5g
30998755 10 g 10g
30989991 1 g 1g
30997710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30999777 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD140055g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate
CAS 51725-82-7
Molekylformel C12H14O3
MDL-nummer MFCD03424817
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(OCC)CC(C1=CC=CC=C1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Procent renhet 95%