Läs mer
Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948304
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948304 250 mg 250mg
30940501 10 g 10g
30933233 1 g 1g
30937521 25 g 25g
30938867 5 g 5g
30938408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30948304 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD129487250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-2-yl)propanoate
CAS 26510-52-1
Molekylformel C10H11NO3
MDL-nummer MFCD00094022
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(OCC)CC(C1=NC=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 193.20
Procent renhet 96%