Läs mer
Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3O3/c1-2-18-12(17)5-8(16)3-7-4-10(14)11(15)6-9(7)13/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 260.066 |