missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 3-Oxo-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-19(24)16-7-6-14-13-5-8-17-21(3,12-10-18(23)22-17)15(13)9-11-20(14,16)2/h10,12-17H,4-9,11H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14-,15-,16+,17+,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 345.2304 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?