Läs mer
Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7058158
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15498918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62420.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87121-89-9
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD09834114
InChI-nyckel BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22467070
IUPAC-namn ethyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Kvantitet 250 mg
Synonym ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
Formel vikt 142.15
Procent renhet 97%