Läs mer
Ethyl 3-Oxododecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 67342-99-8 |
| Molekylformel | C14 H26 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 3-oxododecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.354 |
| Formel vikt | 242.188 |