Läs mer
Ethyl 3-Oxohept-6-enoate, TRC
Produktkod. 30380166
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380166 500 mg
30372510 2.5 g
30373037 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30380166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE929308500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17605-06-0
Molekylformel C9 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
IUPAC-namn ethyl 3-oxohept-6-enoate
LEDER CCOC(=O)CC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-oxohept-6-enoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Formel vikt 170.0943
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.