missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO3/c1-5-19-14(17)9-16-15(18)13-8-11(4)6-7-12(13)10(2)3/h10-13H,5-9H2,1-4H3,(H,16,18)/t11-,12+,13-/m1/s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 269.199 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?