Läs mer
Ethyl 3-phenoxypropionate, 98%
Produktkod. 11361977
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361977 50 g 50g
11351977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07606.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22409-91-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22409-91-2
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00026919
InChI-nyckel TXKJOPXGYSFUNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 347973
IUPAC-namn etyl-3-fenoxipropanoat
LEDER CCOC(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-phenoxypropionate
Smältpunkt 22°C to 24°C
Densitet 1.084
Kokpunkt 141°C to 143°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5005
Kvantitet 50 g
Beilstein 2331072
Synonym ethyl 3-phenoxypropionate, 3-phenoxypropanoic acid ethyl ester, acmc-20akz9, propanoic acid,3-phenoxy-, ethyl ester, propanoic acid, 3-phenoxy-, ethyl ester
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.