Läs mer
Ethyl 3-phenylglycidate, 90%, mixture of cis and trans
Produktkod. 10595041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10595041 5 mL Glasflaska 5ml
10327711 50 mL Glass bottle 50ml
10051761 250 mL Glasflaska 250ml
10647884 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10595041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 332650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-39-1 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-39-1
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.21
MDL-nummer MFCD00005123
InChI-nyckel GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
IUPAC-namn etyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-phenylglycidate
Namnnotering 90%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 96.0°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5165 to 1.5205
Kvantitet 5 mL
Beilstein 18,42
Synonym ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 192.21
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.