Läs mer
Ethyl 3-phenylglycidate, cis + trans, 90+%
Produktkod. 11476156
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476156 50 mL 50ml
11486156 250 mL 250ml
11466156 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22990.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-39-1 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-39-1
Molekylformel C11H12O3
Molekylvikt (g/mol) 192.214
MDL-nummer MFCD00005123
InChI-nyckel GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
IUPAC-namn etyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-phenylglycidate
Namnnotering cis + trans
Densitet 1.102
Kokpunkt 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.518
Kvantitet 50 mL
Känslighet Moisture sensitive
Synonym ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Formel vikt 192.21
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.