Läs mer
Etyl 3-fenylpropionat, 98+%
Produktkod. 11410004
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410004 50 g 50g
11420004 250 g 250g
11400004 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13055.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2021-28-5 | C11H14O2 | 178,231 g/mol
Etyl 3-fenylpropionat används som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt. Det används också vid syntes av pyrimidinbaserade hämmare av cyklinberoende kinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 3-fenylpropionat används som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt. Det används också vid syntes av pyrimidinbaserade hämmare av cyklinberoende kinaser.
Löslighet
Blandbar med oljor och etanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2021-28-5
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00009206
InChI-nyckel JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-phenylpropionate, ethyl hydrocinnamate, ethyl dihydrocinnamate, benzenepropanoic acid, ethyl ester, 3-phenylpropionic acid ethyl ester, hydrocinnamic acid, ethyl ester, ethylhydrocinnamoate, ethyl benzenepropanoate, unii-58e9z9v64d, ethylphenyl propanoate
PubChem CID 16237
IUPAC-namn etyl-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-phenylpropionate
Densitet 1.016
Kokpunkt 118 °C (3 mmHg)
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 50 g
Beilstein 1910432
Löslighetsinformation Blandig med oljor och etanol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.