Läs mer
Etyl 3-fenylpropionat, TRC
Produktkod. 30384259
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30384259 100 g
1 options
Produktkod. 30384259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE925720100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamic acid ethyl ester
CAS 2021-28-5
Molekylformel C11 H14 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-namn etyl 3-fenylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.0994