Läs mer
Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31024963
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31024963 100 g -
31021435 500 g 500g
31021434 5 g -
31014917 1 g -
31024899 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31024963 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD142481100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Molekylformel C10H14N2O2
MDL-nummer MFCD09833621
Kvantitet 100 g
LEDER C(C)OC(CCNC1=NC=CC=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Procent renhet 95%