Läs mer
Etyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoat, TRC
Produktkod. 30373921
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373921 5 g
1 options
Produktkod. 30373921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9256205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Molekylformel C10H14N2O2
Kvantitet 5 g
Synonym N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
LEDER CCOC(=O)CCNc1ccccn1
IUPAC-namn Etyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.1055