Läs mer
Etyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate |
| CAS | 103041-38-9 |
| Molekylformel | C10H14N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)CCNc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | Etyl 3-(pyridin-2-ylamino)propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.1055 |