Läs mer
Ethyl 3-Pyridylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Pyridylacetate |
| CAS | 39931-77-6 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (3-Pyridyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Pyridin-3-yl)acetate, Ethyl 3-Pyridineacetate, Ethyl 3-Pyridinylacetate, Ethyl 3-Pyridylacetate, NSC 76091, Pyridin-3-ylacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-pyridin-3-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vikt | 165.079 |