Läs mer
Etyl-3-(tert-butyl)-1-metyl-1H-pyrazol-5-karboxylat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester |
| Formel vikt | 210 |