Läs mer
Etyl 3-tert-butyl-1H-pyrazol-5-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11480220
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480220 5 g 5g
11470220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50678.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 916791-97-4 | C10H16N2O2 | 196,25 g/mol
Etyl-3-tert-butyl-lH-pyrazol-5-karboxylat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl-3-tert-butyl-1H-pyrazol-5-karboxylat används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 916791-97-4
Molekylformel C10H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.25
MDL-nummer MFCD00173782
InChI-nyckel RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-tert-butyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-tert-butyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-1,1-dimethylethyl-, ethyl ester, maybridge3_006722, acmc-1cr14
PubChem CID 2743509
IUPAC-namn etyl-5-tert-butyl-lH-pyrazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.