Läs mer
Etyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate |
| CAS | 104372-23-8 |
| Molekylformel | C5 H5 N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-3-sulfonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.163 |
| Formel vikt | 158.999 |