Läs mer
Etyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoat, TRC
Produktkod. 30370224
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30370224 100 mg
1 options
Produktkod. 30370224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE926483100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Molekylformel C5 H5 N O3 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
LEDER OS(=O)(=O)c1cccnc1
IUPAC-namn Pyridin-3-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 159.163
Formel vikt 158.999