Läs mer
Ethyl 3-thiopheneacetate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10236580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10236580 10 mL Glass bottle 10ml
1 options
Produktkod. 10236580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241910100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-thiopheneacetate
Namnnotering 98%
CAS 37784-63-7
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 97.0°C to 98.0°C (8.0 mmHg)
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H10O2S
Brytningsindex 1.5090 to 1.5110
MDL-nummer MFCD00005472
Kvantitet 10 mL
Beilstein 18, III, 4066
Synonym ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
InChI-nyckel FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC1=CSC=C1
IUPAC-namn ethyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 170.23
PubChem CID 520865
Formel vikt 170.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid