Läs mer
Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate, (E)+(Z), 96%
Produktkod. 11382207
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382207 2 g 2g
11392207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09688.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24490-03-7 | C7H9F3O2 | 182.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24490-03-7
Molekylformel C7H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 182.14
MDL-nummer MFCD00040846
InChI-nyckel OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, cis + trans, ethyl e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, e-3-trifluoromethyl-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5838607
IUPAC-namn etyl-(E)-4,4,4-trifluoro-3-metylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)\C=C(/C)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
Namnnotering (E)+(Z)
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.378
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1910081
Formel vikt 182.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.