Läs mer
Etyl 3-(trifluormetyl)pyrazol-4-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15264278 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264278 25 g 25g
15254278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264278 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452280250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155377-19-8
Molekylformel C7H7F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.14
MDL-nummer MFCD00052083
InChI-nyckel VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
IUPAC-namn etyl-5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 140,0 °C till 147,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 208.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.