Läs mer
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10423755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10423755 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10423755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381550010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16205-84-8
MDL-nummer MFCD00074886
InChI-nyckel QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 568601
IUPAC-namn ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
LEDER CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Färg Colorless
Densitet 0.8970g/mL, 0.897
Kokpunkt 92.0°C to 96.0°C (28.0 mmHg)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H14O2Si
Linjär formel (CH3)3SiC≡CCOOCH2CH3
Brytningsindex 1.4410 to 1.4430
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
Molekylvikt (g/mol) 170.28
Formel vikt 170.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.