Läs mer
Ethyl (3R,4S,5S)-4,5-Epoxy-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (3R,4S,5S)-4,5-Epoxy-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate |
| CAS | 204254-96-6 |
| Molekylformel | C14 H22 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid, 5-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (1S,5R,6S)-, ethyl (1S,5R,6S)-5-(1-ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12+,13-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H]2O[C@H]2C1 |
| IUPAC-namn | ethyl (1S,5R,6S)-5-pentan-3-yloxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Formel vikt | 254.1518 |