missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30050158
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050158 100 mg
30050917 25 mg
30458242 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050158 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1317.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS 144689-93-0
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H20 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate
LEDER CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O
Molekylvikt (g/mol) 240.3
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 240.303 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.