Läs mer
Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H20 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3 |
| Visa mer |