missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate, Mikromol™

Produktkod. 30052618
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052618 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052618 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0154.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester
CAS 3543-72-4
Analyt- eller komponentnamn (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H17 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, Ethyl 4-(1-methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)butanoate
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn ethyl 4-(1-methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate
Molekylvikt (g/mol) 291.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 291.1219 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.