Läs mer
Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499107
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499107 5 g 5g
15409117 250 mg 250mg
15489107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52400.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80518-57-6
Molekylformel C13H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 234.30
MDL-nummer MFCD04973340
InChI-nyckel OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2761178
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn ethyl 4-piperazin-1-ylbenzoate
Formel vikt 234.3
Procent renhet ≥97%