Läs mer
Etyl 4-[(11RS)-8-Kloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30051938
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30051938 50 mg
1 options
Produktkod. 30051938 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 4-[(11RS)-8-klor-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-karboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
CAS 125743-80-8
Analyt- eller komponentnamn ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H24 Cl F N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
LEDER CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
IUPAC-namn etyl 4-(8-klor-11-fluoro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)piperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 402.89
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 402,151 g/mol