Läs mer
Etyl 4-[2-(5-Klor-2-metoxybensami)etyl]bensen Sulfonamid Karbamat, TRC
Produktkod. 30135634
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135634 1 g
30011575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9019601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14511-59-2
Molekylformel C19 H21 Cl N2 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 440.9
IUPAC-namn etyl N-[4-[2-[(5-klor-2-metoxibenzoyl)amino]etyl]fenyl]sulfonylkarbamat
LEDER CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O6S/c1-3-28-19(24)22-29(25,26)15-7-4-13(5-8-15)10-11-21-18(23)16-12-14(20)6-9-17(16)27-2/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24)
Formel vikt 440.0809