Läs mer
Etyl 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoat, Mikromol™
Produktkod. 30052520
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052520 100 mg
1 options
Produktkod. 30052520 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.200100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etyl 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
CAS 88150-45-2
Analyt- eller komponentnamn Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H13 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn etyl 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 215.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 215,0906 g/mol