Läs mer
Ethyl (4-((2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (4-((2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate |
| CAS | 2206827-12-3 |
| Molekylformel | C16H17N3O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | PAPE-ethyl Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4/c1-3-22-16(21)19-11-4-6-12(7-5-11)23-13-8-9-18-14(10-13)15(20)17-2/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,17,20)(H,19,21) |
| LEDER | O=C(C1=CC(OC2=CC=C(C=C2)NC(OCC)=O)=CC=N1)NC |
| IUPAC-namn | ethyl (4-((2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.32 |
| Formel vikt | 315.12 |