Läs mer
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 97%
Produktkod. 15420228
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420228 5 g 5g
15410228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53425.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79424-03-6 | C6H5F3O2 | 166.099 g/mol
Etyl-4,4,4-trifluoro-2-butynoat är det lämpliga reagenset som används för att undersöka regioselektiviteten för insättningsreaktionen med cyklometallerade iridium- och rodiumkomplex. Det kan användas vid framställning av etyl-(Z)-3-jod-4,4,4-trifluoro-2-butenoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoat är det lämpliga reagenset som används för att undersöka regioselektiviteten för insättningsreaktionen med cyklometallerade iridium- och rodiumkomplex. Det kan användas vid framställning av etyl-(Z)-3-jod-4,4,4-trifluoro-2-butenoat.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79424-03-6
Molekylformel C6H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 166.099
MDL-nummer MFCD00192167
InChI-nyckel SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3597254
IUPAC-namn etyl-4,4,4-trifluorbut-2-ynoat
LEDER CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
Densitet 1.162
Kokpunkt 96°C to 98°C
Flampunkt 6°C (43°F)
Linjär formel CF3C≡CCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.35
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 3539414
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 4,4,4-trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-but-2-ynoic acid ethyl ester, pubchem10880, acmc-1bc5r, ethyl4,4,4-trifluoro-2-butynoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynate, trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, ethyl 4,4,4-trifluorobutynoate, ethyl 4,4,4-tris fluoranyl but-2-ynoate
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Formel vikt 166.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.