Läs mer
Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11313356
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313356 50 g 50g
11303356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12753.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-30-5
Molekylformel C6H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 186.13
MDL-nummer MFCD00040842
InChI-nyckel ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
IUPAC-namn ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate
LEDER CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Smältpunkt 23°C
Kokpunkt 90°C to 91°C (50 mmHg)
Brytningsindex 1.3745
Kvantitet 50 g
Beilstein 1708105
Formel vikt 186.13
Procent renhet 97%