Läs mer
Etyl 4,4,4-trifluoracetoacetat, 97 %
Produktkod. 10235010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235010 25 mL Glasflaska 25ml
10232892 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 372-31-6 | C6H7F3O3 | 184,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-31-6
Molekylformel C6H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 184.11
MDL-nummer MFCD00000424
InChI-nyckel OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl trifluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester, ethyl trifluoroacetyl acetate, etfaa, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 67793
IUPAC-namn etyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4, 4, 4-trifluoroacetoacetate
Namnnotering 97%
Smältpunkt -39,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 131,0 °C (709,0 mmHg)
Flampunkt 28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3COCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1,3750 till 1,3780
Kvantitet 25 mL
Beilstein 03, II, 425
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 10 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med etanol och eter
Formel vikt 184.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.