Läs mer
Etyl 4,4,4-trifluorobutyrat, 98 %
Produktkod. 11317756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317756 5 g 5g
11307756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11399.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-26-6
Molekylformel C6H9F3O2
Molekylvikt (g/mol) 170.131
MDL-nummer MFCD00041398
InChI-nyckel PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
IUPAC-namn etyl-4,4,4-trifluorbutanoat
LEDER CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Densitet 1.16
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Brytningsindex 1.352
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1769215
Formel vikt 170.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.