Läs mer
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10077492 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10077492 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10077492 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
CAS 371-26-6
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 127.0°C
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H9F3O2
Linjär formel CF3CH2CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.3510 to 1.3530
MDL-nummer MFCD00041398
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI-nyckel PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CCC(F)(F)F
IUPAC-namn ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate
Molekylvikt (g/mol) 170.13
PubChem CID 2733273
Formel vikt 170.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid