Läs mer
Etyl 4,4,4-trifluorkrotonat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10125800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Glasflaska; 1g
Produktkod.
10125800 Glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10125800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307360010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 25597-16-4
Färg Färglös
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 114.0°C to 115.0°C
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H7F3O2
Linjär formel CF3CH=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1.3591 to 1.3611
MDL-nummer MFCD00009903
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
InChI-nyckel ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
LEDER CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl-(2E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 168.12
PubChem CID 5371261
Formel vikt 168.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.