Läs mer
Etyl 4,4,4-trifluorkrotonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328345
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328345 1 g 1g
11338345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10285.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25597-16-4 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25597-16-4
Molekylformel C6H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 168.12
MDL-nummer MFCD00009903
InChI-nyckel ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5371261
IUPAC-namn etyl-(E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Densitet 1.125
Kokpunkt 113°C to 115°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Brytningsindex 1.3601
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1707262
Formel vikt 168.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.