missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate |
| CAS | 352-24-9 |
| Molekylformel | C6H8F2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00039277 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Synonym | ethyl 4,4-difluoroacetoacetate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl difluoroacetoacetate, butanoic acid, 4,4-difluoro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutyrate, ethyl 4,4-difluoro-3-oxo-butanoate, 4,4-difluoroacetoacetic acid ethyl ester, 4,4-difluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl4,4-difluoro-3-oxobutanoate, pubchem21933 |
| InChI-nyckel | CBDPWKVOPADMJC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)C(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?