Läs mer
Ethyl 4,4-Difluoroacetoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4,4-Difluoroacetoacetate |
| CAS | 352-24-9 |
| Molekylformel | C6H8F2O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Ethyl 4,4-Difluoro-3-oxobutyrate, 4,4-Difluoro-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, 4,4-Difluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4-Difluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4,4-Difluoro-3-oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8F2O3/c1-2-11-5(10)3-4(9)6(7)8/h6H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)C(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.12 |
| Formel vikt | 166.0442 |