Läs mer
Etyl 4,4-difluorcyklohexankarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389969
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389969 5 g 5g
11369969 250 mg 250mg
11379969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25754.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 178312-47-5 | Molekylformel: C9H14F2O2 | Molekylvikt: 192,206 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178312-47-5
Molekylformel C9H14F2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.206
MDL-nummer MFCD03788494
InChI-nyckel HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779138
IUPAC-namn etyl-4,4-difluorcyklohexan-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Kokpunkt 84 °C till 86 °C (8 mmHg)
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Formel vikt 192.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.