Läs mer
Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 97%
Produktkod. 11478627
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478627 25 g 25g
11488627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19752.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17094-34-7 | C9H16O3 | 172.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17094-34-7
Molekylformel C9H16O3
Molekylvikt (g/mol) 172.22
MDL-nummer MFCD00042886
InChI-nyckel VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pivaloylacetate, ethyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid ethyl ester, pivaloylacetic acid ethyl ester, ethyl 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethylpivaloylacetate, pubchem19816
PubChem CID 86950
IUPAC-namn etyl-4,4-dimetyl-3-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Kemiskt namn eller material Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Densitet 0.967
Kokpunkt 88°C to 90°C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 172.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.