missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-amino-pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-amino-pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 712320-67-7 |
| Molekylformel | C16 H18 F N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-amino-pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-4-22-15(21)12-13(9(2)3)19-16(18)20-14(12)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20) |
| LEDER | CCOC(=O)c1c(nc(N)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.33 |
| Formel vikt | 303.1383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?