Läs mer
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate-d6 |
| CAS | 1185128-49-7 |
| Molekylformel | C17H13D6FN2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O4S/c1-5-24-16(21)13-14(10(2)3)19-17(25(4,22)23)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1C(=O)OCC)S(=O)(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)-2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.44 |
| Formel vikt | 372.1426 |